Sulfato de manganés monohidratado 98.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
33341.36
33341.A3
33341.36EA
58.9
EUR
33341.36
33341.A3
Sulfato de manganés monohidratado 98.0-101.0% ACS
Sulfato de manganés monohidratado
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Fórmula:
MnSO₄·1H₂O Ponto de Fusão: 700 °C Densidade: 2,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149159 Número CAS: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5739 |