Print…
Sulfato de manganés monohidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
205900010 205905000 205900050
ACRO205900010EA 78 EUR
ACRO205900010 ACRO205905000 ACRO205900050
Sulfato de manganés monohidratado 99+%, extra puro
Sulfato de manganés monohidratado
Fórmula: MnSO₄·1H₂O
Peso Molecular: 169.02 g/mol
Ponto de Fusão: 700
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149159
Número CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Encomendar
Appearance White to light pink Powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 % (500°C)
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test