Print…
Manganese(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Manganous nitrate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203742-100G 203742-25G
SIAL203742-100GEA 522 EUR
SIAL203742-100G SIAL203742-25G
Manganese(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) nitrate hydrate
Fórmula: Mn(NO₃)₂·H₂O
Peso Molecular: 196.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149788
Número CAS: 15710-66-4
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III