Manganese(II) nitrate hydrate ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Manganous nitrate hydrate
87848.22
87848.36
87848.22EA
59.3
EUR
87848.22
87848.36
Manganese(II) nitrate hydrate ≥99.98% (baseado em metais)
Manganese(II) nitrate hydrate
Purity: 99.98%
CAS No.: 15710-66-4
Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 178.95(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
Merck Reference: 14,5733
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149788
Fórmula:
Mn(NO₃)₂·H₂O Peso Molecular: 196.96 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149788 Número CAS: 15710-66-4 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5733 |