Manganese(II) nitrate hydrate ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 15710-66-4
Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 178.95(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
Merck Reference: 14,5733
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149788
Fórmula:
Mn(NO₃)₂·H₂O Ponto de Fusão: ∼ 26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149788 Número CAS: 15710-66-4 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5733 |