Print…
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganous nitrate hexahydrate
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 28.7 EUR
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Manganese(II) nitrate hexahydrate
Fórmula: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 287.04 g/mol
Ponto de Fusão: 24.9
Densidade: 1.72 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05756