Print…
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 76.6 EUR
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 251.01 g/mol
Ponto de Fusão: 37
Densidade: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149789
Número CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III
Encomendar
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer