Print…
Carbonato de Manganês (II) hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Manganous carbonate hydrate, Manganese carbonate hydrate
63539-1KG 63539-250G
SIAL63539-1KGEA 138 EUR
SIAL63539-1KG SIAL63539-250G
Carbonato de Manganês (II) hidratado, Sigma-Aldrich®
Carbonato de Manganês (II) hidratado
Fórmula: CMnO₃·H₂O
Peso Molecular: 132.96 g/mol
Número CAS: 34156-69-9
EINECS: 209-942-9