Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
63535-250G-F 63535-50G-F
SIAL63535-250G-FEA 207 EUR
SIAL63535-250G-F SIAL63535-50G-F
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Densidade: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751