Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05927.0100 1.05927.1000
1.05927.0100EA 44.9 EUR
1.05927.0100 1.05927.1000
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Densidade: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05751
Encomendar
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C) 3.5 - 6.0
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄) ≤ 0.2 %
Substances reducing potassium permanganate (as O) ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS