Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
44442.06 44442.14 44442.22
44442.06EA 48.1 EUR
44442.06 44442.14 44442.22
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99.99% (baseado em metais)
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Purity: 99.99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 2.010
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5728