Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 98.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
36526.22
36526.36
36526.A3
36526.22EA
38
EUR
36526.22
36526.36
36526.A3
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 98.0-101.0% ACS
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.010
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 58°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Fórmula:
MnCl₂·4H₂O Peso Molecular: 197.9 g/mol Ponto de ebulição: 1190 Ponto de Fusão: 58 °C Densidade: 2.010 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149792 Número CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5728 |