Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
11563.22 11563.36
11563.22EA 37.8 EUR
11563.22 11563.36
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥99% (baseado em metais)
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Purity: 99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 2.010
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5728