Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
205895000 205890025 205891000
ACRO205895000EA 80.2 EUR
ACRO205895000 ACRO205890025 ACRO205891000
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 99+% para análise
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751
Encomendar
Appearance Pink Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 % (as O)