Print…
Nitrato de crómio (III) nonahidratado ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
43182.22 43182.14 43182.06
43182.22EA 776 EUR
43182.22 43182.14 43182.06
Nitrato de crómio (III) nonahidratado ≥99.99% (baseado em metais)
Nitrato de crómio (III) nonahidratado
Purity: 99.99% min CAS No.: 7789-02-8 Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O Formula Weight: 400.14 (238.01anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless Melting Point: 60° Merck Reference: 14,2226 UN No.: 2720 MDL No.: MFCD00149659
Fórmula: CrN₃O₉·9H₂O
Peso Molecular: 400.15 g/mol
Ponto de Fusão: 60
Densidade: 1.807 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149659
Número CAS: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,2226