Print…
Cloreto de crómio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
27096-1KG-F 27096-100G-F 27096-500G-F
SIAL27096-1KG-FEA 182 EUR
SIAL27096-1KG-F SIAL27096-100G-F SIAL27096-500G-F
Cloreto de crómio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Fórmula: CrCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 266.45 g/mol
Ponto de Fusão: 85
Densidade: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149660
Número CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242