Print…
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Fornecedor: Merck
Atenção
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 140 EUR
1.02487.1000 1.02487.9050
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Fórmula: CrCl₃·6H₂O
Ponto de Fusão: 85 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149660
Número CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242