Cloreto de crómio (III) hexahidratado ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: CrCl3.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.76
Appearance: Dark green to black
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Fórmula:
CrCl₃·6H₂O Ponto de Fusão: 83 °C Densidade: 1,76 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149660 Número CAS: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2222 |