Cloreto de crómio (III) hexahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
42113.30
42113.A1
42113.30EA
55.1
EUR
42113.30
42113.A1
Cloreto de crómio (III) hexahidratado ≥98%
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Purity: 98%
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: CrCl3.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.835
Appearance: Dark Green
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Solubility: Slightly soluble in acetone. Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Fórmula:
CrCl₃·6H₂O Peso Molecular: 266.45 g/mol Ponto de Fusão: 83 °C Densidade: 1.835 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149660 Número CAS: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02242 |