Cloreto de crómio (III) hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
10686.06
10686.14
10686.22
10686.06EA
72
EUR
10686.06
10686.14
10686.22
Cloreto de crómio (III) hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Purity: 99.998%
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: Cl3Cr.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.835
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Fórmula:
CrCl₃·6H₂O Peso Molecular: 266.45 g/mol Ponto de Fusão: 83 °C Densidade: 1.835 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149660 Número CAS: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2222 |