Print…
Cloreto de crómio (III) hexahidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
213365000 213360051
ACRO213365000EA 66.2 EUR
ACRO213365000 ACRO213360051
Cloreto de crómio (III) hexahidratado 98%
Cloreto de crómio (III) hexahidratado
Fórmula: CrCl₃·6H₂O
Ponto de Fusão: 83 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149660
Número CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm