Print…
Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
237957-100G 237957-25G 237957-500G
SIAL237957-100GEA 242 EUR
SIAL237957-100G SIAL237957-25G SIAL237957-500G
Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado
Fórmula: N₃O₉Y·6H₂O
Densidade: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149940
Número CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III