Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Yttrium trinitrate hexahydrate
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
12898.06EA
42.3
EUR
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado ≥99.9%
Nitrato de Ítrio (III) hexahidratado
Purity: 99.9%
CAS No.: 13494-98-9
Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 383.01 (274.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149940
Fórmula:
N₃O₉Y·6H₂O Ponto de Fusão: 51,8 °C Densidade: 2,682 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149940 Número CAS: 13494-98-9 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,10107 |