Print…
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
331309-100G 331309-10G
SIAL331309-100GEA 876 EUR
SIAL331309-100G SIAL331309-10G
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado
Fórmula: N₃O₉Y·4H₂O
Número MDL : MFCD00149938
Número CAS: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6