Print…
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Yttrium trinitrate tetrahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
217239-10G 217239-50G
SIAL217239-10GEA 353 EUR
SIAL217239-10G SIAL217239-50G
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Ítrio (III) tetrahidratado
Fórmula: N₃O₉Y·4H₂O
Peso Molecular: 346.98 g/mol
Número MDL : MFCD00149938
Número CAS: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6