Yttrium(III) chloride hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 12741-05-8
Molecular Formula: Cl3Y.xH2O
Formula Weight: 195.26(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.18
Appearance: White to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00149941
Fórmula:
Cl₃Y·H₂O Densidade: 2,18 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149941 Número CAS: 12741-05-8 EINECS: 233-801-0 Merck Index: 14,10107 |