Scandium(III) chloride hexahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11219.03
11219.06
11219.03EA
232
EUR
11219.03
11219.06
Scandium(III) chloride hexahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Scandium(III) chloride hexahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20662-14-0
Molecular Formula: ScCl3.6H2O
Formula Weight: 259.41 (151.32anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00149852
Fórmula:
Cl₃Sc·6H₂O Peso Molecular: 259.41 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149852 Número CAS: 20662-14-0 EINECS: 233-799-1 Merck Index: 14,8392 |