Print…
Sulfato de Zinco heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204986-10G 204986-50G
SIAL204986-10GEA 125 EUR
SIAL204986-10G SIAL204986-50G
Sulfato de Zinco heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Zinco heptahidratado
Fórmula: ZnSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 287.54 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149894
Número CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293