Print…
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
29253.236EA 36.8 EUR
29253.236 29253.293 29253.260 29253.460
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Sulfato de Zinco heptahidratado
Fórmula: ZnSO₄·7H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149894
Número CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Encomendar
Assay ≥ 99.5 %
Solution in water Passes test
pH (25°C; 5 %) 4.4 - 6.0
Insolubility in water ≤ 100 ppm
Cl (Chloride) ≤ 5 ppm
Total N (Nitrogen) ≤ 5 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 5 ppm
Cu (Copper) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 5 ppm
K (Potassium) ≤ 10 ppm
Li (Lithium) ≤ 10 ppm
Mn (Manganese) ≤ 3 ppm
Na (Sodium) ≤ 10 ppm
Pb (Lead) ≤ 20 ppm
Sr (Strontium) Max. 5 ppm
Conforms to BDH 10299 Passes test