Print…
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
29247.292EA 54.4 EUR
29247.292 29247.361
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de Zinco heptahidratado
Fórmula: ZnSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 287.54 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149894
Número CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Encomendar
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm