Print…
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12915.0C A12915.0E A12915.36
A12915.0CEA 335 EUR
A12915.0C A12915.0E A12915.36
Sulfato de Zinco heptahidratado ≥98%
Sulfato de Zinco heptahidratado
Purity: 98% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) pH: 4.4-6 Melting Point: 100° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Fórmula: ZnSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 287.54 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 1.97
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149894
Número CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,10159