Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 16788-42-4
Molecular Formula: O4SZn.xH2O
Formula Weight: 161.43(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011302
Fórmula:
ZnSO₄·xH₂O Ponto de Fusão: 100 °C Densidade: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149894 Número CAS: 16788-42-4 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10159 |