Print…
Cadmium(II) sulphate hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10168.0E A10168.22 A10168.36
A10168.0EEA 575 EUR
A10168.0E A10168.22 A10168.36
Cadmium(II) sulphate hydrate 98%
Cadmium(II) sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 15244-35-6 Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1) Formula Weight: 208.46(anhy) Refractive Index: 1.565 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Fórmula: CdO₄S·H₂O
Ponto de Fusão: 41,5 °C trans pt
Densidade: 3,08
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151655
Número CAS: 15244-35-6
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1627