Print…
Sulfato de cádmio 8/3-hidratado, cristais ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
403765000 403760025 403761000
ACRO403765000EA 158 EUR
ACRO403765000 ACRO403760025 ACRO403761000
Sulfato de cádmio 8/3-hidratado, cristais ACS
Sulfato de cádmio 8/3-hidratado
Fórmula: 3CdSO₄·8H₂O
Peso Molecular: 256.51 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02253000
Número CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01627
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %