Print…
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04439.0050 1.04439.0250
1.04439.0050EA 87.1 EUR
1.04439.0050 1.04439.0250
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Nitrato de Mercúrio (II) monohidratado
Fórmula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Peso Molecular: 342.62 g/mol
Ponto de Fusão: 79
Densidade: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149736
Número CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Residue after reduction ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur