Print…
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423941000 423945000
ACRO423941000EA 92.4 EUR
ACRO423941000 ACRO423945000
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado ACS
Nitrato de Mercúrio (II) monohidratado
Fórmula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Densidade: 4,3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149736
Número CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %