Print…
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 51.1 EUR
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Nitrato de mercúrio (II) monohidratado 98+%
Nitrato de Mercúrio (II) monohidratado
Fórmula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Peso Molecular: 342.62 g/mol
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Densidade: 4.3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149736
Número CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %