Nitrato de Mercúrio (I) dihidratado 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
213130500
213132500
213130010
ACRO213130500EA
104
EUR
ACRO213130500
ACRO213132500
ACRO213130010
Nitrato de Mercúrio (I) dihidratado 98% para análise
Nitrato de Mercúrio (I) dihidratado
Fórmula:
Hg₂N₂O₆·2H₂O Ponto de Fusão: 70 °C Densidade: 4,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150812 Número CAS: 7782-86-7 EINECS: 233-886-4 UN: 1627 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05923 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Mercuric Mercury (as Hg) | ≤0.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in dilute HNO3) |
Residue after reduction | ≤0.01 % |