Print…
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
642045-100G 642045-500G
SIAL642045-100GEA 110 EUR
SIAL642045-100G SIAL642045-500G
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado
Fórmula: CdN₂O₆·4H₂O
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149626
Número CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II