Print…
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium nitrate tetrahydrate
41732.18 41732.30
41732.18EA 134 EUR
41732.18 41732.30
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado
Purity: 99.9% CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Fórmula: CdN₂O₆·4H₂O
Peso Molecular: 308.48 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: 59 °C
Densidade: 2.45
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149626
Número CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1622