Print…
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12228.22 12228.36
12228.22EA 78.4 EUR
12228.22 12228.36
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥98.5%
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado
Purity: 98.5% min CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ethyl acetate. Insoluble in HNO3 Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Manufacturing of Cd salts, photographic emulsions, laboratory reagent, Colouring glass
Fórmula: CdN₂O₆·4H₂O
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: 59 °C
Densidade: 2,45
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149626
Número CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1622