Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium nitrate tetrahydrate
10663.06
10663.14
10663.22
10663.06EA
51.5
EUR
10663.06
10663.14
10663.22
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Fórmula:
CdN₂O₆·4H₂O Peso Molecular: 308.48 g/mol Ponto de ebulição: 132 °C Ponto de Fusão: 59 °C Densidade: 2.45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149626 Número CAS: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,1622 |