Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
212342500
212340010
ACRO212342500EA
130
EUR
ACRO212342500
ACRO212340010
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado 99+%
Nitrato de Cádmio (II) tetrahidratado
Fórmula:
CdN₂O₆·4H₂O Ponto de ebulição: 132 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 59 °C Densidade: 2,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149626 Número CAS: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 2570 ADR: 6.1,II |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.002 % (in water) |