Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado 79.5-81.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12373.18
12373.30
12373.18EA
62.3
EUR
12373.18
12373.30
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado 79.5-81.0% ACS
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado
CAS No.: 7790-78-5
Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O
Formula Weight: 228.36 (183.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00799071
Fórmula:
CdCl₂·2.5H₂O Peso Molecular: 228.35 g/mol Ponto de Fusão: 568 Densidade: 2.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00799071 Número CAS: 7790-78-5 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1617 |