Print…
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423505000 423500025 423501000
ACRO423505000EA 242 EUR
ACRO423505000 ACRO423500025 ACRO423501000
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado ACS
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado
Fórmula: CdCl₂·2.5H₂O
Peso Molecular: 228.35 g/mol
Ponto de Fusão: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799071
Número CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01617
Encomendar
Appearance White Crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %