Print…
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197020250 197022500
ACRO197020250EA 25.8 EUR
ACRO197020250 ACRO197022500
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado 99+%
Cloreto de Cádmio (II) hemipentahidratado
Fórmula: CdCl₂·2.5H₂O
Ponto de Fusão: 34 °C
Densidade: 2,84 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00799071
Número CAS: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01617
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)