Brometo de cádmio (II) tetrahidratado, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
32958.14
32958.22
32958.14EA
55
EUR
32958.14
32958.22
Brometo de cádmio (II) tetrahidratado, grau de reagente
Brometo de cádmio (II) tetrahidratado
CAS No.: 13464-92-1
Molecular Formula: CdBr2.4H2O
Formula Weight: 344.28 (272.22anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150204
Fórmula:
Br₂Cd·4H₂O Ponto de Fusão: 575 °C Densidade: 5,214 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150204 Número CAS: 13464-92-1 EINECS: 232-165-1 UN: 2570 ADR: 6.1,III |