Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
469130-250G 469130-50G
SIAL469130-250GEA 687 EUR
SIAL469130-250G SIAL469130-50G
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Densidade: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682