Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23174.233EA
43.3
EUR
23174.233
23174.290
23174.360
23174.460
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula:
CuSO₄·5H₂O Peso Molecular: 249.69 g/mol Densidade: 2.284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149681 Número CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III ALCANCE: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
K (Potassium) | Max. 10 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.03 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |