Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02780.5000 1.02780.9050
1.02780.5000EA 339 EUR
1.02780.5000 1.02780.9050
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, Supelco®
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Densidade: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682